1,2,3,4-Cyclopentanetetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
C0857-25G C0857-5G
TCIAC0857-25GEA 392 EUR InStock
TCIAC0857-25G TCIAC0857-5G
1,2,3,4-Cyclopentanetetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,2,3,4-Cyclopentanetetracarboxylic dianhydride
Formule: C₉H₆O₆
Numéro MDL: MFCD00046872
Numéro CAS: 6053-68-5
EINECS: 227-964-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e28f5ee82d3eafb6668bae1b55716a610b7f54da&vid=e28f5ee82d3eafb6668bae1b55716a610b7f54da&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Acetone almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité