p-Tolyl crotonate >55.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Crotonic Acid p-Cresyl Ester, Crotonic Acid p-Tolyl Ester, p-Cresyl Crotonate
C0866-25ML C0866-500ML
TCIAC0866-25MLEA 29.7 EUR InStock
TCIAC0866-25ML TCIAC0866-500ML
p-Tolyl crotonate >55.0% (par GC)
p-Tolyl crotonate
Formule: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Point d'ébullition: 158°C
Numéro MDL: MFCD00059385
Numéro CAS: 41873-74-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec7d5f13fdf95c7ec8efa8882cd610058a9b2f8d&vid=ec7d5f13fdf95c7ec8efa8882cd610058a9b2f8d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 55.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité