5-Cyclohexadecen-1-one ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C0874-25G C0874-5G
TCIAC0874-25GEA 106 EUR InStock
TCIAC0874-25G TCIAC0874-5G
5-Cyclohexadecen-1-one ≥97.0% (par GC)
5-Cyclohexadecen-1-one
Formule: C₁₆H₂₈O
Point d'ébullition: 120°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059511
Numéro CAS: 37609-25-9
EINECS: 253-568-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité