Cyclohexanecarboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC0880-25MLEA 55 EUR InStock
TCIAC0880-25ML TCIAC0880-100ML
Cyclohexanecarboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
Cyclohexanecarboxaldehyde
Formule: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Point d'ébullition: 159°C
Point d'éclair: 40°C
Numéro MDL: MFCD00001457
Numéro CAS: 2043-61-0
EINECS: 218-057-7
ONU: 1989
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité