Vinyl decanoate ≥99.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Synonyms: Decanoic Acid Vinyl Ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
C0895-25ML C0895-500ML
TCIAC0895-25MLEA 26.4 EUR InStock
TCIAC0895-25ML TCIAC0895-500ML
Vinyl decanoate ≥99.0% (par GC) stabilisé
Vinyl decanoate
Formule: C₁₂H₂₂O₂
MW: 198,31 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Point d'éclair: 106°C
Numéro MDL: MFCD00027349
Numéro CAS: 4704-31-8
EINECS: 225-185-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité