Vinyl-n-octanoate ≥99.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Synonyms: n-Octanoic Acid Vinyl Ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
C0896-25ML C0896-500ML
TCIAC0896-25MLEA 25.3 EUR InStock
TCIAC0896-25ML TCIAC0896-500ML
Vinyl-n-octanoate ≥99.0% (par GC) stabilisé
Vinyl-n-octanoate
Formule: C₁₀H₁₈O₂
MW: 170,25 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Point d'éclair: 75°C
Numéro MDL: MFCD00048915
Numéro CAS: 818-44-0
EINECS: 212-452-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité