Vinyl crotonate ≥99.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Crotonic Acid Vinyl Ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
C0897-25ML C0897-500ML
TCIAC0897-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAC0897-25ML TCIAC0897-500ML
Vinyl crotonate ≥99.0% (par GC) stabilisé
Vinyl crotonate
Formule: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Point d'ébullition: 134°C
Point d'éclair: 32°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009288
Numéro CAS: 14861-06-4
EINECS: 238-930-6
ONU: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02597
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Acid Value max. 2
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité