Vinyl hexanoate ≥99.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Hexanoic Acid Vinyl Ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
C0898-25ML C0898-500ML
TCIAC0898-25MLEA 23.1 EUR InStock
TCIAC0898-25ML TCIAC0898-500ML
Vinyl hexanoate ≥99.0% (par GC) stabilisé
Vinyl hexanoate
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,20 g/mol
Point d'ébullition: 167°C
Point d'éclair: 51°C
Numéro MDL: MFCD00048869
Numéro CAS: 3050-69-9
EINECS: 221-265-0
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité