Vinyl cinnamate ≥99.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Synonyms: Cinnamic Acid Vinyl Ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
C0899-25ML C0899-500ML
TCIAC0899-25MLEA 41.8 EUR InStock
TCIAC0899-25ML TCIAC0899-500ML
Vinyl cinnamate ≥99.0% (par GC) stabilisé
Vinyl cinnamate
Formule: C₁₁H₁₀O₂
MW: 174,20 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Point d'éclair: 132°C
Numéro MDL: MFCD00059324
Numéro CAS: 3098-92-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité