5-(4-Chlorobutyl)hydantoin ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
C0902-25G C0902-5G
TCIAC0902-25GEA 238 EUR InStock
TCIAC0902-25G TCIAC0902-5G
5-(4-Chlorobutyl)hydantoin ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
5-(4-Chlorobutyl)hydantoin
Formule: C₇H₁₁ClN₂O₂
Numéro MDL: MFCD00059722
Numéro CAS: 40126-55-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité