Chloroformiate de 2-méthoxyéthyle ≥93.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C0928-25ML C0928-5ML
TCIAC0928-25MLEA 143 EUR InStock
TCIAC0928-25ML TCIAC0928-5ML
Chloroformiate de 2-méthoxyéthyle ≥93.0% (par GC, analyse par titration)
Chloroformiate de 2-méthoxyéthyle
Formule: C₄H₇ClO₃
MW: 138,55 g/mol
Point d'ébullition: 59°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00058932
Numéro CAS: 628-12-6
EINECS: 211-026-9
ONU: 2742
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34b3e1e808da5451c75f5d09730bfb3a26087793&vid=34b3e1e808da5451c75f5d09730bfb3a26087793&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 93.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité