4-[(5-Chloro-2-pyridinyl)diazényl]-1,3-benzènediamine ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour analyse colorimétrique de Co, Cd
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-((5-Chloropyridin-2-yl)diazenyl)benzene-1,3-diamine
C0932-1G C0932-100MG
TCIAC0932-1GEA 322 EUR InStock
TCIAC0932-1G TCIAC0932-100MG
4-[(5-Chloro-2-pyridinyl)diazényl]-1,3-benzènediamine ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour analyse colorimétrique de Co, Cd
4-[(5-Chloro-2-pyridinyl)diazényl]-1,3-benzènediamine
Formule: C₁₁H₁₀ClN₅
MW: 247,69 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059781
Numéro CAS: 33006-91-6
EINECS: 251-334-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Molar extinction coefficient (Co complex) min. 100000 (568.0 to 571.0 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité