Clofibrate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoate
C0941-25G C0941-500G
TCIAC0941-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAC0941-25G TCIAC0941-500G
Clofibrate ≥98.0% (par GC)
Clofibrate
Formule: C₁₂H₁₅ClO₃
MW: 242,70 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000615
Numéro CAS: 637-07-0
EINECS: 211-277-4
Merck Index: 14,02377
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Ester Value) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité