Cyclopentylmalonic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
C0945-25G C0945-5G
TCIAC0945-25GEA 360 EUR InStock
TCIAC0945-25G TCIAC0945-5G
Cyclopentylmalonic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Cyclopentylmalonic acid
Formule: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059515
Numéro CAS: 5660-81-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 165.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité