1-(4-Chlorophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
C0953-25G C0953-500G
TCIAC0953-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAC0953-25G TCIAC0953-500G
1-(4-Chlorophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-(4-Chlorophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone
Formule: C₁₀H₉ClN₂O
MW: 208,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043814
Numéro CAS: 13024-90-3
EINECS: 235-884-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité