2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0961-1G C0961-5G
TCIAC0961-1GEA 44 EUR InStock
TCIAC0961-1G TCIAC0961-5G
2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃Cl₄N
Point d'ébullition: 111°C
Numéro MDL: MFCD00072500
Numéro CAS: 1929-82-4
EINECS: 217-682-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06574
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité