1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAC0963-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAC0963-25ML TCIAC0963-500ML
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone ≥99.0% (par GC)
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone
Formule: C₁₀H₁₇NO
MW: 167,25 g/mol
Point d'ébullition: 154°C
Point d'éclair: 141°C
Numéro MDL: MFCD00003191
Numéro CAS: 6837-24-7
EINECS: 229-919-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité