Methyl-3-cyclohexene-1-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 3-cyclohexenecarboxylate, 3-Cyclohexene-1-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl cyclohex-3-enecarboxylate
C0967-25ML C0967-500ML
TCIAC0967-25MLEA 64.9 EUR InStock
TCIAC0967-25ML TCIAC0967-500ML
Methyl-3-cyclohexene-1-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Methyl-3-cyclohexene-1-carboxylate
Formule: C₈H₁₂O₂
MW: 140,18 g/mol
Point d'ébullition: 185°C
Point d'éclair: 60°C
Numéro MDL: MFCD00053266
Numéro CAS: 6493-77-2
EINECS: 229-376-6
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb4f81867ef4a036e00d345e274ff1d33d3897a5&vid=fb4f81867ef4a036e00d345e274ff1d33d3897a5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité