Acide (2E)-2-cyano-3-[2-(2-éthylhexyl)phényl]-3-phénylacrylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C0968-25G C0968-500G C0968-100G
TCIAC0968-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAC0968-25G TCIAC0968-500G TCIAC0968-100G
Acide (2E)-2-cyano-3-[2-(2-éthylhexyl)phényl]-3-phénylacrylique ≥98.0% (par GC)
Acide (2E)-2-cyano-3-[2-(2-éthylhexyl)phényl]-3-phénylacrylique
Formule: C₂₄H₂₇NO₂
MW: 361,49 g/mol
Point d'ébullition: 218°C
Point de fusion: –10°C
Point d'éclair: 203°C
Numéro MDL: MFCD00059260
Numéro CAS: 6197-30-4
EINECS: 228-250-8
Merck Index: 14,06756
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité