Barium-2-cyanoethylphosphate hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) agent de phosphorylation
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Cyanoethylphosporic Acid Barium Salt
C0978-25G C0978-5G
TCIAC0978-25GEA 150 EUR InStock
TCIAC0978-25G TCIAC0978-5G
Barium-2-cyanoethylphosphate hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) agent de phosphorylation
Barium-2-cyanoethylphosphate hydrate
Formule: C₃H₆NO₄P
MW: 286,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012588
Numéro CAS: 207121-42-4
ONU: 1564
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 5.0 to 13.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité