L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Chromeazurol S (Mordant blue 29)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,6-Dichlorodimethyl-sulphoxy-fuchsonedicarboxylic acid sodium salt, 5-((3-Carboxy-5-methyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)(2,6-dichloro-3-sulphophenyl)methyl)-2-hydroxy-3-methylbenzoic acid,trisodium salt, Mordant Blue 29, 5-((3-Carboxy-5-methyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)(2,6-dichloro-3-sulphophenyl)methyl)-2-hydroxy-3-methylbenzoic acid, trisodium salt, Chrome Azurol S
C0979-25G C0979-5G
TCIAC0979-25GEA 130 EUR InStock
TCIAC0979-25G TCIAC0979-5G
Chromeazurol S (Mordant blue 29)
Chromeazurol S (Mordant blue 29)
Formule: C₂₃H₁₆Cl₂O₉S
MW: 605.28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001615
Numéro CAS: 1667-99-8
EINECS: 216-787-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Lambda max. 425.0 to 435.0 nm (pH7.0 phosphate buffer)
Absorbance min. 0.500 (0.02g/L,pH7.0 phosphate buffer,425.0 to 435.0 nm) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 10.0 %
Ignition residue (Sulfate) 35.0 to 45.0% (calcd.on dried substance)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité