Propyl cyanoacetate ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Propyl 2-cyanoacetate, Cyanoacetic Acid Propyl Ester
C1016-25ML C1016-500ML
TCIAC1016-25MLEA 24.2 EUR InStock
TCIAC1016-25ML TCIAC1016-500ML
Propyl cyanoacetate ≥99.0% (par GC)
Propyl cyanoacetate
Formule: C₆H₉NO₂
MW: 127,14 g/mol
Point d'ébullition: 216°C
Point d'éclair: 108°C
Numéro MDL: MFCD00015784
Numéro CAS: 14447-15-5
EINECS: 238-424-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité