Acide 4-(2-carboxyéthyl)benzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC1023-5GEA 227 EUR InStock
TCIAC1023-5G
Acide 4-(2-carboxyéthyl)benzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 4-(2-carboxyéthyl)benzoïque
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016560
Numéro CAS: 38628-51-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité