Chlorocarbonylsulphenyl chloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Chlorothioformyl Chloride, Chloroformylsulphenyl Chloride
C1043-25G C1043-5G
TCIAC1043-25GEA 162 EUR InStock
TCIAC1043-25G TCIAC1043-5G
Chlorocarbonylsulphenyl chloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorocarbonylsulphenyl chloride
Formule: CCl₂OS
MW: 130,97 g/mol
Point d'ébullition: 98°C
Point d'éclair: 62°C
Numéro MDL: MFCD00000703
Numéro CAS: 2757-23-5
EINECS: 220-415-2
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité