Vinyl-2-chlorobenzoate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)
C1048-25G C1048-5G
TCIAC1048-25GEA 451 EUR InStock
TCIAC1048-25G TCIAC1048-5G
Vinyl-2-chlorobenzoate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Vinyl-2-chlorobenzoate
Formule: C₉H₇ClO₂
Point d'ébullition: 130°C
Numéro MDL: MFCD00059479
Numéro CAS: 15721-27-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité