1,3,5-Cyclohexanetriol (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C1051-25G C1051-5G
TCIAC1051-25GEA 217 EUR InStock
TCIAC1051-25G TCIAC1051-5G
1,3,5-Cyclohexanetriol (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC)
1,3,5-Cyclohexanetriol (cis and trans mixture)
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070580
Numéro CAS: 2041-15-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité