3-Chloro-1-propanamine chlorhydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
C1062-25G C1062-100G
TCIAC1062-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC1062-25G TCIAC1062-100G
3-Chloro-1-propanamine chlorhydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
3-Chloro-1-propanamine chlorhydrate
Formule: C₃H₈ClN
MW: 130,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012913
Numéro CAS: 6276-54-6
EINECS: 228-474-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=009cf55dc674e088072d45bc3015b6e2cabbd23e&vid=009cf55dc674e088072d45bc3015b6e2cabbd23e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 147.0 to 153.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité