Carbimazole ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Ethoxycarbonyl-3-methyl-2-thioxo-4-imidazoline, Ethyl 3-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-1H-imidazole-1-carboxylate
C1080-25G C1080-5G C1080-1G
TCIAC1080-25GEA 264 EUR InStock
TCIAC1080-25G TCIAC1080-5G TCIAC1080-1G
Carbimazole ≥95.0% (par HPLC)
Carbimazole
Formule: C₇H₁₀N₂O₂S
MW: 186,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00027421
Numéro CAS: 22232-54-8
EINECS: 244-854-4
Merck Index: 14,01798
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Melting point 122.0 to 125.0 deg-C
Thiamazole max. 0.5 w/w%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité