Ethyl-2-cyanopropionate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Ethyl 2-cyanopropanoate, 2-Cyanopropionic Acid Ethyl Ester
C1083-25ML C1083-5ML
TCIAC1083-25MLEA 137 EUR InStock
TCIAC1083-25ML TCIAC1083-5ML
Ethyl-2-cyanopropionate ≥97.0% (par GC)
Ethyl-2-cyanopropionate
Formule: C₆H₉NO₂
MW: 127,14 g/mol
Point d'ébullition: 193°C
Point d'éclair: 96°C
Numéro MDL: MFCD00013812
Numéro CAS: 1572-99-2
EINECS: 216-393-9
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=116f04873278651932f9311e5ac6403ba5f7ebb9&vid=116f04873278651932f9311e5ac6403ba5f7ebb9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité