Cyanoacetylurea ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Carbamoyl-2-cyanoacetamide, Acetamide, N-(aminocarbonyl)-2-cyano-
C1101-25G C1101-250G
TCIAC1101-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAC1101-25G TCIAC1101-250G
Cyanoacetylurea ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Cyanoacetylurea
Formule: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007947
Numéro CAS: 1448-98-2
EINECS: 215-906-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité