Comanic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Oxo-4H-pyran-2-carboxylic Acid, gamma-Pyrone-2-carboxylic Acid
C1104-1G C1104-25G C1104-5G
TCIAC1104-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAC1104-1G TCIAC1104-25G TCIAC1104-5G
Comanic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Comanic acid
Formule: C₆H₄O₄
MW: 140,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059958
Numéro CAS: 499-05-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité