Cinnamyl bromide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAC1109-25GEA 114 EUR InStock
TCIAC1109-25G
Cinnamyl bromide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Cinnamyl bromide
Formule: C₉H₉Br
MW: 197,08 g/mol
Point d'ébullition: 107°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000245
Numéro CAS: 4392-24-9
EINECS: 224-511-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité