Acide 3-chloro-4-hydroxybenzoïque, hémihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
C1128-25G C1128-250G
TCIAC1128-25GEA 62.7 EUR InStock
TCIAC1128-25G TCIAC1128-250G
Acide 3-chloro-4-hydroxybenzoïque, hémihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3-chloro-4-hydroxybenzoïque
Formule: C₇H₅ClO₃½H₂O
MW: 172,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002549
Numéro CAS: 3964-58-7
EINECS: 223-574-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0% (calcd.on anh.substance)
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
Water max. 5.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité