Sodium-3-chloro-2-hydroxypropanesulphonate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
C1144-25G C1144-500G
TCIAC1144-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC1144-25G TCIAC1144-500G
Sodium-3-chloro-2-hydroxypropanesulphonate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium-3-chloro-2-hydroxypropanesulphonate
Formule: C₃H₇ClO₄S
Numéro MDL: MFCD00013378
Numéro CAS: 126-83-0
EINECS: 204-807-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité