Copper(I) trifluoromethanethiolate ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (Trifluoromethylthio)copper(I), Copper(I) Trifluoromethanethiolate, Trifluoromethanethiol Copper(I) Salt
C1159-1G C1159-5G
TCIAC1159-1GEA 256 EUR InStock
TCIAC1159-1G TCIAC1159-5G
Copper(I) trifluoromethanethiolate ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Copper(I) trifluoromethanethiolate
Formule: CCuF₃S
MW: 164,61 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059046
Numéro CAS: 3872-23-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33fe541c01d822e8778048ee456509e0269e8acb&vid=33fe541c01d822e8778048ee456509e0269e8acb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité