2-(1-Cyclohexenyl)cyclohexanone ≥85.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: [1,1'-Bi(cyclohexan)]-1'-en-2-one
C1160-25ML C1160-500ML
TCIAC1160-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAC1160-25ML TCIAC1160-500ML
2-(1-Cyclohexenyl)cyclohexanone ≥85.0% (par GC)
2-(1-Cyclohexenyl)cyclohexanone
Formule: C₁₂H₁₈O
MW: 178,28 g/mol
Point d'ébullition: 275°C
Numéro MDL: MFCD00013796
Numéro CAS: 1502-22-3
EINECS: 216-120-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité