Naftifine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
C1162-1G C1162-5G
TCIAC1162-1GEA 99 EUR InStock
TCIAC1162-1G TCIAC1162-5G
Naftifine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Naftifine hydrochloride
Formule: C₂₁H₂₁N
MW: 323,86 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059047
Numéro CAS: 65473-14-5
Merck Index: 14,06355
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 180.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité