4-[4-(2-Phényl-2-propanyl)phénoxy]phtalonitrile ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(4-(2-Phenylpropan-2-yl)phenoxy)phthalonitrile, 4-(4-α-Cumylphenoxy)phthalonitrile, 2-[4-(3,4-Dicyanophenoxy)phenyl]-2-phenylpropane
C1163-1G C1163-5G
TCIAC1163-1GEA 107 EUR InStock
TCIAC1163-1G TCIAC1163-5G
4-[4-(2-Phényl-2-propanyl)phénoxy]phtalonitrile ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-(4-alpha-Cumylphenoxy)phthalonitrile
Formule: C₂₃H₁₈N₂O
MW: 338,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059048
Numéro CAS: 83482-57-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 92.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité