Butyl-2-chloroethyl ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1171-25ML C1171-5ML
TCIAC1171-25MLEA 154 EUR InStock
TCIAC1171-25ML TCIAC1171-5ML
Butyl-2-chloroethyl ether ≥98.0% (par GC)
Butyl-2-chloroethyl ether
Formule: C₆H₁₃ClO
Point d'ébullition: 50°C
Point d'éclair: 46°C
Numéro MDL: MFCD00059051
Numéro CAS: 10503-96-5
ONU: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afcd07966828ae1b9ab9e5e0807a8e74a4f72c79&vid=afcd07966828ae1b9ab9e5e0807a8e74a4f72c79&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité