Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Méthoxy-1,3-benzothiazole-2-carbonitrile ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAC1176-1GEA 108 EUR InStock
TCIAC1176-1G
6-Méthoxy-1,3-benzothiazole-2-carbonitrile ≥97.0% (par GC)
6-Méthoxy-1,3-benzothiazole-2-carbonitrile


Formule: C₉H₆N₂OS
MW: 190,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010537
Numéro CAS: 943-03-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité