sec-Butyl crotonate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Crotonic Acid sec-Butyl Ester
C1184-25ML C1184-250ML
TCIAC1184-25MLEA 52.8 EUR InStock
TCIAC1184-25ML TCIAC1184-250ML
sec-Butyl crotonate ≥97.0% (par GC)
sec-Butyl crotonate
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,20 g/mol
Point d'ébullition: 166°C
Numéro MDL: MFCD00059054
Numéro CAS: 10371-45-6
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité