Sodium hexanoate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC1187-25GEA 185 EUR InStock
TCIAC1187-25G
Sodium hexanoate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium hexanoate
Formule: C₆H₁₁NaO₂
MW: 138,1401 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059056
Numéro CAS: 10051-44-2
EINECS: 233-179-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 % (after drying)
Drying loss max. 3.0 %
Sulfate to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité