(S)-(+)-1-Chloro-2-methylbutane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C1188-10ML C1188-25ML
TCIAC1188-10MLEA 64.9 EUR InStock
TCIAC1188-10ML TCIAC1188-25ML
(S)-(+)-1-Chloro-2-methylbutane ≥98.0% (par GC)
(S)-(+)-1-Chloro-2-methylbutane
Formule: C₅H₁₁Cl
MW: 106,59 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00221494
Numéro CAS: 40560-29-0
ONU: 1107
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +1.3 to +2.3 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité