2-(Chloromethyl)-3,5-dioxahex-1-ene ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1198-5G C1198-1G
TCIAC1198-5GEA 227 EUR InStock
TCIAC1198-5G TCIAC1198-1G
2-(Chloromethyl)-3,5-dioxahex-1-ene ≥96.0% (par GC)
2-(Chloromethyl)-3,5-dioxahex-1-ene
Formule: C₅H₉ClO₂
Point d'ébullition: 63°C
Numéro MDL: MFCD00130115
Numéro CAS: 105104-40-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité