1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC1202-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAC1202-25G
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride
Formule: C₆H₁₂ClN
MW: 170,08 g/mol
Point d'ébullition: 237°C
Numéro MDL: MFCD00012718
Numéro CAS: 7250-67-1
EINECS: 230-660-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 174.0 deg-C
Solubility in Water within very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité