2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphinin-4-one ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
C1210-25G C1210-5G
TCIAC1210-25GEA 130 EUR InStock
TCIAC1210-25G TCIAC1210-5G
2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphinin-4-one ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphinin-4-one
Formule: C₇H₄ClO₃P
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013353
Numéro CAS: 5381-99-7
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité