(2,4,5-Triméthyl-3-thiényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(2,4,5-Trimethylthiophen-3-yl)acetonitrile
C1228-1G C1228-5G
TCIAC1228-1GEA 137 EUR InStock
TCIAC1228-1G TCIAC1228-5G
(2,4,5-Triméthyl-3-thiényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC)
(2,4,5-Triméthyl-3-thiényl)acétonitrile
Formule: C₉H₁₁NS
MW: 165,25 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Numéro MDL: MFCD00143113
Numéro CAS: 112440-49-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 69.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité