Octanohydroxamic acid ≥99.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Hydroxyoctanamide, Caprylohydroxamic acid
C1232-25G C1232-5G
TCIAC1232-25GEA 117 EUR InStock
TCIAC1232-25G TCIAC1232-5G
Octanohydroxamic acid ≥99.0% (sur base azote total)
Octanohydroxamic acid
Formule: C₈H₁₇NO₂
MW: 159,2261 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143918
Numéro CAS: 7377-03-9
EINECS: 230-936-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0b6a7a789e98a99adf6d354ee187b4d023d0a92&vid=f0b6a7a789e98a99adf6d354ee187b4d023d0a92&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 99.0 %
Melting point 77.0 to 82.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité