Cinnamyl chloride ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAC1235-25GEA 85.8 EUR InStock
TCIAC1235-25G
Cinnamyl chloride ≥95.0% (par GC)
Cinnamyl chloride
Formule: C₉H₉Cl
MW: 152,62 g/mol
Point d'ébullition: 136°C
Point d'éclair: 79°C
Numéro MDL: MFCD00000986
Numéro CAS: 2687-12-9
EINECS: 220-246-4
ONU: 2927
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité