4-Chloro-4'-hydroxybiphenyl ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
C1239-1G C1239-5G
TCIAC1239-1GEA 92.4 EUR InStock
TCIAC1239-1G TCIAC1239-5G
4-Chloro-4'-hydroxybiphenyl ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Chloro-4'-hydroxybiphenyl
Formule: C₁₂H₉ClO
Numéro MDL: MFCD00143298
Numéro CAS: 28034-99-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 148.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité